Learn More
N-Des-(2-Chlorethyl)Chlorambucil, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[4-[(2-Chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid |
| CAS | 116505-53-4 |
| Summenformel | C12 H16 Cl N O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, 4-[(2-chloroethyl)amino]-, 4-[(2-Chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[4-[(2-Chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16ClNO2/c13-8-9-14-11-6-4-10(5-7-11)2-1-3-12(15)16/h4-7,14H,1-3,8-9H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1ccc(NCCCl)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-[4-(2-Chlorethylamino)phenyl]butansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.714 |
| Formelmasse | 241.087 |