Learn More
N-Desbispropyl-N-pentyl-2-methyl-Ropinirol, TRC
Artikelnummer. 30356293
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356293 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2973702.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-[(2-Methylpentyl)amino]ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 249622-60-4
Summenformel C16 H24 N2 O
Menge 2.5 mg
Synonym N-Desbispropyl-N-pentyl-2-methyl Ropinirole, 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-[(2-methylpentyl)amino]ethyl]-
InChI-Formel InChI=1S/C16H24N2O/c1-3-5-12(2)11-17-9-8-13-6-4-7-15-14(13)10-16(19)18-15/h4,6-7,12,17H,3,5,8-11H2,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CCCC(C)CNCCc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC-Name 4-[2-(2-Methylpentylamino)ethyl]-1,3-dihydroindol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 260.375
Formelmasse 260.189