Learn More
N-Desbutyl-N-(2-ethylhexyl)bumetanid (~90% Reinheit), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Desbutyl-N-(2-ethylhexyl) Bumetanide |
| CAS | 153012-65-8 |
| Summenformel | C21 H28 N2 O5 S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | N-Desbutyl-N-(2-ethylhexyl) Bumetanide (~90% Purity), 3-(Aminosulfonyl)-5-[(2-ethylhexyl)amino]-4-phenoxybenzoic Acid, PF 2825 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H28N2O5S/c1-3-5-9-15(4-2)14-23-18-12-16(21(24)25)13-19(29(22,26)27)20(18)28-17-10-7-6-8-11-17/h6-8,10-13,15,23H,3-5,9,14H2,1-2H3,(H,24,25)(H2,22,26,27) |
| SMILES | CCCCC(CC)CNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-(2-Ethylhexylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 420.5224 |
| Formelmasse | 420.1719 |