Learn More
N-Descyanomethyl-N-acetamid Flonicamid, TRC
Artikelnummer. 30353410
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353410 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353410 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD290305100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flonicamid-acetamide
CAS 158062-96-5
Summenformel C9 H8 F3 N3 O2
Menge 100 mg
Synonym N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide, N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, N-(4-trifluoromethylnicotinoyl)glycinamide, TFNG-AM, Flonicamid-N-descyanomethyl-N-acetamide, Flonicamid-acetamide, N-Descyanomethyl-N-acetamide Flonicamid, N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide, N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, N-(4-trifluoromethylnicotinoyl)glycinamide, TFNG-AM, Flonicamid-N-descyanomethyl-N-acetamide, Flonicamid-acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H8F3N3O2/c10-9(11,12)6-1-2-14-3-5(6)8(17)15-4-7(13)16/h1-3H,4H2,(H2,13,16)(H,15,17)
SMILES NC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
IUPAC-Name N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 247.174
Formelmasse 247.057