Learn More
N-Desethyl 3-Bromo Lidocaine, TRC
Artikelnummer. 30352837
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30352837 25 mg
30350368 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30352837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28892025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1246818-42-7
Summenformel C12H17BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 285.18
Synonym N-(3-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide
IUPAC-Name N-(3-bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide
SMILES CCNCC(=O)NC1=C(C=CC(=C1C)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desethyl 3-Bromo Lidocaine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H17BrN2O/c1-4-14-7-11(16)15-12-8(2)5-6-10(13)9(12)3/h5-6,14H,4,7H2,1-3H3,(H,15,16)
Formelmasse 284.0524