Learn More
N-Desethyl-N-(tert-butyl)-terbuthylazin, TRC
Product Code. 30344150
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 mg
missing translation for 'unitSize'
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30344150 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30344150 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB415145500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis(tert-butylamino)chloro-s-triazine
CAS 39605-42-0
Summenformel C11H20ClN5
Menge 500 mg
Synonym Bis(tert-butylamino)chloro-s-triazine, 6-Chloro-N2,N4-bis(1,1-dimethylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Bis(tert-butylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine, 6-Chloro-N,N'-bis(1,1-dimethylethyl)- 1,3,5-Triazine-2,4-diamine
InChI-Formel InChI=1S/C11H20ClN5/c1-10(2,3)16-8-13-7(12)14-9(15-8)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,13,14,15,16,17)
SMILES ClC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC(C)(C)C)=N1
IUPAC-Name N2,N4-Di-tert-butyl-6-chlor-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 257.76
Formelmasse 257.14