Learn More
N-Desmethyl-benzotropine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30363993
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363993 25 mg 25 Milligramm
30364293 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363993 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29104025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25471-67-4
Summenformel C20 H23 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 329.86
Synonym 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride, endo- (9CI), 1αH,5αH-Nortropane, 3α-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride (8CI), (3-endo)-3-(Diphenylmethoxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, endo-3-(Benzhydryloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, Desmethyl benzatropine hydrochloride, N-Desmethylbenzatropine hydrochloride, N-Desmethylbenztropine hydrochloride
IUPAC-Name (1R,5S)-3-benzhydryloxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane;hydrochloride
SMILES Cl.C1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H]1N2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyl Benzotropine hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)20(16-9-5-2-6-10-16)22-19-13-17-11-12-18(14-19)21-17;/h1-10,17-21H,11-14H2;1H/t17-,18+,19+;
Formelmasse 329.1546