Learn More
N-Desmethyl Danofloxacin, TRC
Artikelnummer. 30007690
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007690 10 mg 10 Milligramm
30005579 1 mg 1 Milligramm
30003318 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29158510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108461-04-7
Summenformel C18 H18 F N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 343.35
IUPAC-Name 1-cyclopropyl-7-[(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4C[C@@H]5C[C@H]4CN5)c(F)cc3C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyldanofloxacin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18FN3O3/c19-14-4-12-15(5-16(14)21-7-9-3-11(21)6-20-9)22(10-1-2-10)8-13(17(12)23)18(24)25/h4-5,8-11,20H,1-3,6-7H2,(H,24,25)/t9-,11-/m0/s1
Formelmasse 343.1332