Learn More
N-Desmethyl-Rosuvastatin-Lacton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Desmethyl Rosuvastatin Lactone |
| CAS | 1797419-58-9 |
| Summenformel | C21H24FN3O5S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methanesulfonamide, N-Desmethyl Rosuvastatin-5S-lactone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H24FN3O5S/c1-12(2)19-17(9-8-16-10-15(26)11-18(27)30-16)20(13-4-6-14(22)7-5-13)24-21(23-19)25-31(3,28)29/h4-9,12,15-16,26H,10-11H2,1-3H3,(H,23,24,25)/b9-8+/t15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C1=NC(=NC(=C1/C=C/[C@@H]2C[C@H](CC(=O)O2)O)C3=CC=C(C=C3)F)NS(=O)(=O)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 449.5 |