missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Desmethyl Vecuronium, TRC

Artikelnummer. 30366687
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366687 5 mg 5 Milligramm
30366483 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30366687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2964905MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13529-31-2
Summenformel C33 H54 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 542.79
Synonym 2β,16β-Bis(piperidin-1-yl)-5α-androstane-3α,17β-diyl Diacetate
IUPAC-Name [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,16-di(piperidin-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)N5CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCCC6

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Desmethyl Vecuronium
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H54N2O4/c1-22(36)38-30-19-24-11-12-25-26(33(24,4)21-29(30)35-17-9-6-10-18-35)13-14-32(3)27(25)20-28(31(32)39-23(2)37)34-15-7-5-8-16-34/h24-31H,5-21H2,1-4H3/t24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-/m0/s1
Formelmasse 542.4084
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.