Learn More
N-Despropyl-macitentan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Despropyl Macitentan |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14Br2N6O4S/c17-11-3-1-10(2-4-11)13-14(24-29(19,25)26)22-9-23-15(13)27-5-6-28-16-20-7-12(18)8-21-16/h1-4,7-9H,5-6H2,(H2,19,25,26)(H,22,23,24) |
| Formelmasse | 543.9164 |