Learn More
N-Despropyl Ropinirole, TRC
Artikelnummer. 30368618
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368618 25 mg 25 Milligramm
30359624 10 mg 10 Milligramm
30367085 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29738025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106916-16-9
Summenformel C13 H18 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 218.29
Synonym 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-, 1,3-Dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-2H-indol-2-one, 4-[2-(Propylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, SKF 104557, 4-[2-(Propylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
IUPAC-Name 4-[2-(propylamino)ethyl]-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES CCCNCCc1cccc2NC(=O)Cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Despropyl Ropinirole
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18N2O/c1-2-7-14-8-6-10-4-3-5-12-11(10)9-13(16)15-12/h3-5,14H,2,6-9H2,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 218.1419