Learn More
N-Dodecan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073004
Click to view available options
Menge:
100 mL
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
112-40-3
C12H26
170.34
8969
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
8182
CHEBI:28817
Dodecan
CCCCCCCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
112-40-3
C12H26
170.34
8969
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
8182
CHEBI:28817
Dodecan
CCCCCCCCCCCC
Schmelzpunkt -12°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 215°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 100 mL
Dampfdichte &5.9
Formelmasse 170.34g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.