Learn More
N-Dodecyl-acetamide, TRC
Artikelnummer. 30370888
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370888 100 mg
30370551 50 mg
30378296 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30370888 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD562050100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3886-80-4
Summenformel C14H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 227.39
SMILES CCCCCCCCCCCCNC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Dodecyl-acetamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H29NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16/h3-13H2,1-2H3,(H,15,16)