Learn More
n-Dodecyl-beta-D-maltopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Beschreibung
N-dodecyl-β-D-maltoside is used as a non-ionic detergent for stabilization and activation of enzymes and for membrane research. It has also been used for the isolation of the mitochondrial cytochrome c oxidize.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Dodecyl-β-D-Maltosid wird als nichtionisches Reinigungsmittel zur Stabilisierung und Aktivierung von Enzymen und für die Membranforschung verwendet. Es wurde auch für die Isolierung der mitochondrialen Cytochrom c Oxidase verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 10 % Gew./Vol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
N-Dodecyl-β-D-Maltosid wird als nichtionisches Reinigungsmittel zur Stabilisierung und Aktivierung von Enzymen und für die Membranforschung verwendet. Es wurde auch für die Isolierung der mitochondrialen Cytochrom c Oxidase verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 10 % Gew./Vol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Dodecyl-beta-D-maltopyranoside |
Schmelzpunkt | 224°C to 226°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 mg |
Beilstein | 55318 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 10% w/v |
Formelmasse | 510.62 |
Physikalische Form | Pulver |