Learn More
N-Eicosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
n-Eicosane is a saturated aliphatic hydrocarbon, which is used to form candles and paraffin waxes with solar energy storage capacity. It is also used in cosmetics, lubricants, plasticizers and in the petrochemical industry. Further, it is useful for special surfactants and in the preparation of certain organic chemicals. In addition to this, it is used as a chromatographic analysis reference material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-eicosane ist ein gesättigter aliphatischer Kohlenwasserstoff, der zur Bildung von Kerzen und Paraffin-Wachsen mit solarer Energiespeicherkapazität verwendet wird. Es wird auch in Kosmetika, Schmierstoffen, Plastifizierern und in der petrochemischen Industrie eingesetzt. Darüber hinaus ist es für spezielle Tenside und bei der Herstellung bestimmter organischer Chemikalien nützlich. Außerdem wird es als Referenzmaterial bei der Chromatographie-Analyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Petrolether und Benzol. Schwer löslich in Aceton und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Eicosane |
Schmelzpunkt | 36°C to 38°C |
Dichte | 0.7888 |
Siedepunkt | 220°C (30 mm) |
Flammpunkt | 176°C (348°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.4425 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1700722 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether,petroleum ether and benzene. Slightly soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water. |