Learn More
N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5, TRC
Artikelnummer. 30372863
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372863 25 mg
30371632 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30372863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91918225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1588523-04-9
Summenformel C6H4D5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 148.17
Synonym 1-(ethyl-d5)-3-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES O=C(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(O)CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-7-5(9)3-4(8)6(7)10/h4,8H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Formelmasse 148.09