Learn More
N-Ethyl-3-phenyl-1-propanaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 13125-63-8 |
| Summenformel | C11 H17 N . Cl H |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.72 |
| Formelmasse | 199.1128 |