missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amin-Hydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amin-Hydrochlorid, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 13125-63-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C11 H17 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Alverine Citrate Imp. C (EP), Alverine Imp. C (EP), N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity C as Hydrochloride, Alverine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3;1H |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.CCNCCCc1ccccc1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?