Learn More
N-Ethyl-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)harnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethyl-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)urea |
| CAS | 139-94-6 |
| Summenformel | C6H8N4O3S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ba 32476, Hepzide, Hepzide 30, Nithiazid, Nithiazide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N4O3S/c1-2-7-5(11)9-6-8-3-4(14-6)10(12)13/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,11) |
| SMILES | CCNC(=O)Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.22 |
| Formelmasse | 216.0317 |