Learn More
N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamin, TRC
Artikelnummer. 30374813
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374813 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8179951G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine
CAS 25413-61-0
Summenformel C5 H12 N2 O
Menge 1 g
Synonym 1-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Ethyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), Propylamine, N-ethyl-N-nitroso- (8CI), N-Ethyl-N-nitrosopropylamine, Propylethylnitrosamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-5-7(4-2)6-8/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCN(CC)N=O
IUPAC-Name N-Ethyl-N-propylnitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Formelmasse 116.095