Learn More
N-Ethylbutylamine, TRC
Artikelnummer. 30373105
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373105 10 g
30379988 1 g
30371053 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30373105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67840510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13360-63-9
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
Synonym Butylethylamine, Ethylbutylamine, N-Butyl-N-ethylamine, N-Butylethylamine, N-Ethyl,N-(n-butyl)amine, N-Ethyl-1-butanamine, N-Ethyl-N-butylamine, N-Ethylbutanamine, N-Ethylbutylamine
IUPAC-Name N-ethylbutan-1-amine
SMILES CCCCNCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylbutylamine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Formelmasse 101.1204