Learn More
N-Ethylbutylamine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethylbutylamine |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 101.1204 |