Learn More
N-Ethylmaleimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510302
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
128-53-0
C6H7NO2
125.13
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
4362
CHEBI:44485
1-Ethylpyrrol-2,5-Dion
CCN1C(=O)C=CC1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
128-53-0
C6H7NO2
125.13
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
4362
CHEBI:44485
1-Ethylpyrrol-2,5-Dion
CCN1C(=O)C=CC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Ethylmaleimide
Schmelzpunkt 41.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 210.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 21,IV,4629
Merck Index 15,3877
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: 1115g/L toluene (20°C)
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver