Learn More
N-Ethylsuccinimid-d5, TRC
Artikelnummer. 30386948
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386948 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30386948 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92596210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylsuccinimide-d5
CAS 1370698-98-8
Summenformel C6H4D5NO2
Menge 10 mg
Synonym 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2,5-pyrrolidinedione, NSC 38693-d5
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)CCC1=O
IUPAC-Name 1-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)pyrrolidin-2,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 132.17
Formelmasse 132.0947