Learn More
N-Ethylsuccinimid-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethylsuccinimide-d5 |
| CAS | 1370698-98-8 |
| Summenformel | C6H4D5NO2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2,5-pyrrolidinedione, NSC 38693-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-Name | 1-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)pyrrolidin-2,5-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.17 |
| Formelmasse | 132.0947 |