Learn More
N-Fluorpyridinium Trifluormethansulfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046437
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
107263-95-6
C6H5F4NO3S
247.164
MFCD00013458
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
2724576
1-Fluorpyridin-1-ium;Trifluormethansulfonat
C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
107263-95-6
C6H5F4NO3S
247.164
MFCD00013458
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
2724576
1-Fluorpyridin-1-ium;Trifluormethansulfonat
C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate is used as a reagent for electrophilic fluorination and for a review of electrophilic N-F fluorinating agents. It is also used as a reactant for Pd-catalyzed arylation reactions and as a fluorination agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fluoropyridinium-Trifluoromethansulfonat wird als Reagenz für die elektrophile Fluorierung und für die Überprüfung von elektrophilen N-F-Fluorierungsmitteln verwendet. Es wird auch als Reaktant für Pd-katalysierte Arylierungsreaktionen und als Fluorierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 180°C to 185°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Beilstein 4222821
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 247.17
Reinheit (%) 95%