Learn More
N-Fmoc-2-Octyl-L-Glycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
A homolog of lipophilic building block for SAR studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Homolog lipophiler Bausteine für SAR-Studien.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ein Homolog lipophiler Bausteine für SAR-Studien.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-2-octyl-L-glycine |
Schmelzpunkt | 140°C to 143°C |
Farbe | Weiß |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 409.53 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 250 mg |
Physikalische Form | Pulver |