Learn More
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034303
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
138774-94-4
C28H23NO4
437.50
MFCD00077044
JYUTZJVERLGMQZ-AREMUKBSSA-N
fmoc-d-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, fmoc-d-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-2-naphthylalanine, s-n-fmoc-2-naphthylalanine, fmoc-beta-2-naphthyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, pubchem11948
7130590
(2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
OC(=O)[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
138774-94-4
C28H23NO4
437.50
MFCD00077044
JYUTZJVERLGMQZ-AREMUKBSSA-N
fmoc-d-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, fmoc-d-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-2-naphthylalanine, s-n-fmoc-2-naphthylalanine, fmoc-beta-2-naphthyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, pubchem11948
7130590
(2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
OC(=O)[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine is an Fmoc-protected alanine derivative and an intermediate used in the preparation of phosphoserine-containing tetrapeptides with hydrophobic N-terminal acyl groups as inhibitors of the BRCA1 protein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-Alanin ist ein Fmoc-geschütztes Alanin-Derivat und ein Zwischenprodukt, das bei der Herstellung phosphoserinhaltiger Tetrapeptide mit hydrophoben N-terminalen Acylgruppen als Inhibitoren des BRCA1-Proteins verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Menge 250 mg
Beilstein 7864489
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 437.49
Reinheit (%) 95%