Learn More
N-Fmoc-4-Methyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478597
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478597 5 g 5 Gramm
15488597 250 mg 250 Milligramm
15468597 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52073.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 199006-54-7 | C25H23NO4 | 401.462 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Fmoc-4-Methyl-L-Phenylalanin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (DMF).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199006-54-7
Summenformel C25H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 401.462
MDL-Nummer MFCD00270197
InChI-Schlüssel UXLHLZHGQPDMJQ-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-phe 4-me-oh, fmoc-l-4-methylphe, fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methylphenylalanine, fmoc-4-methy-l-phenylalanine, fmoc-l-phe 4-me-oh, fmoc-p-me-phe-oh, n-fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-methyl
PubChem CID 7129826
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-methylphenyl)propansäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine
Menge 5 g
Beilstein 8799411
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formelmasse 401.46
Reinheit (%) 95%