Learn More
N-Fmoc-4-Methyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15468597
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
199006-54-7
C25H23NO4
401.462
MFCD00270197
UXLHLZHGQPDMJQ-QHCPKHFHSA-N
fmoc-phe 4-me-oh, fmoc-l-4-methylphe, fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methylphenylalanine, fmoc-4-methy-l-phenylalanine, fmoc-l-phe 4-me-oh, fmoc-p-me-phe-oh, n-fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-methyl
7129826
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-methylphenyl)propansäure
CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
199006-54-7
C25H23NO4
401.462
MFCD00270197
UXLHLZHGQPDMJQ-QHCPKHFHSA-N
fmoc-phe 4-me-oh, fmoc-l-4-methylphe, fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methylphenylalanine, fmoc-4-methy-l-phenylalanine, fmoc-l-phe 4-me-oh, fmoc-p-me-phe-oh, n-fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-methyl
7129826
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-methylphenyl)propansäure
CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-4-Methyl-L-Phenylalanin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (DMF).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine
Menge 1 g
Beilstein 8799411
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formelmasse 401.46
Reinheit (%) 95%