Learn More
N-Fmoc-D-allo-Isoleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
N-Fmoc-D-allo-isoleucine used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-D-allo-Isoleucin wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen Sie bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Fmoc-D-allo-Isoleucin wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen Sie bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-D-allo-isoleucine |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 353.41 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 250 mg |
Physikalische Form | Fest |