missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Fmoc-D-Asparaginsäure 1-tert-Butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15479168
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479168 1 g 1 Gramm
15417726 250 mg 250 Milligramm
15489168 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15479168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62680.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 134098-70-7 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
N-Fmoc-D-Asparaginsäure 1-tert-Butylester ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.

Löslichkeit
Löslich in DMF.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 134098-70-7
Summenformel C23H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 411.454
MDL-Nummer MFCD00237011
InChI-Schlüssel VZXQYACYLGRQJU-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-d-asp-otbu, fmoc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-aspartic acid alpha-t-butyl ester, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-d-asp otbu, ambotzfaa1311, fmoc-d-aspartic acid-otbu, fmoc-d-asp-tert-butoxide, fmoc-d-aspartic acid alpha-t-butyl ester
PubChem CID 7019703
IUPAC-Name (3R)-3-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF.
Formelmasse 411.45
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.