Learn More
N-Fmoc-D-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402220
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402220 1 g 1 Gramm
11412220 5 g 5 Gramm
11422220 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29041.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 114360-54-2 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
A convergent synthesis of the proposed structure of (+)-pestalazine B has been achieved in 4 steps using the N-alkylation of an unprotected tryptophan diketopiperazine with a 3a-bromopyrrolidinoindoline where the condensation between L-tryptophan methyl ester and N-Fmoc-D-leucine in the presence of EDC as coupling agent afforded the corresponding L-Trp-D-Leu dipeptide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine konvergente Synthese der vorgeschlagenen Struktur von (+)-Pestalazin B wurde in 4 Schritten über N-Alkylierung eines ungeschützten Tryptophan Diketopiperazins mit einem 3a-Brompyrrolidinindolin erreicht, wobei die Kondensation zwischen L-Tryptophan-methylester und N-Fmoc-D-leucin in Gegenwart von EDC als Kopplungsmittel das entsprechende L-Trp-D-Leu-Dipeptid ergab.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114360-54-2
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD00062957
InChI-Schlüssel CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonym fmoc-d-leu-oh, fmoc-d-leucine, n-fmoc-d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1549477
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-leucine
Schmelzpunkt 151°C to 154°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung +25° (c=1 in DMF)
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) 98%