Learn More
N-Fmoc-L-Isoleucin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494647
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494647 1 g 1 Gramm
11404657 5 g 5 Gramm
11414657 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11494647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21154.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Fmoc-L-Isoleucin ist eine unnatürliche Aminosäure, die für Peptidomimetika verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (sehr schwache Trübung).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71989-23-6
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD00037125
InChI-Schlüssel QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
Synonym fmoc-ile-oh, fmoc-l-isoleucine, n-fmoc-l-isoleucine, fmoc-l-ile-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine, fmoc-ile, fmoc-l-ile, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine
PubChem CID 2724629
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-isoleucine
Schmelzpunkt 146°C to 148°C
Menge 1 g
Beilstein 4716717
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (very faint turbidity).
IUPAC-Name (2S,3S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentansäure
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) 98%