Learn More
N-Fmoc-L-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025524
26.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35661-60-0
C21H23NO4
353.42
MFCD00037133
CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
1549133
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentansäure
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35661-60-0
C21H23NO4
353.42
MFCD00037133
CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
1549133
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentansäure
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-leucine
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 5 g
Beilstein 2178254
Optische Drehung −25° (c=1 in DMF)
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) 98%