missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Fmoc-L-threonin-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific™

Click to view available options
Menge:
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
73731-37-0
C19H19NO5
341.363
MFCD00077072
OYULCCKKLJPNPU-DIFFPNOSSA-N
fmoc-thr-oh, fmoc-l-threonine, fmoc-l-thr-oh, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-hydroxy-butanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-threonine, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-threonine, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, fmoc-thr-oh monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-threonine monohydrate
6992530
(2S,3R)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-Hydroxybutansäure
CC(C(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
73731-37-0
C19H19NO5
341.363
MFCD00077072
OYULCCKKLJPNPU-DIFFPNOSSA-N
fmoc-thr-oh, fmoc-l-threonine, fmoc-l-thr-oh, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-hydroxy-butanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-threonine, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-threonine, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, fmoc-thr-oh monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-threonine monohydrate
6992530
(2S,3R)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-Hydroxybutansäure
CC(C(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-threonine monohydrate
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Menge 1g
Formelmasse 359.38 (341.36 Anhydrous)
Optische Drehung −16° (c=1 in DMF)
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only