Learn More
N-α-FMOC-N-delta-Trityl-L-Glutamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229225
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
132327-80-1, 75-09-2
C39H34N2O5
610.71
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
10919157
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentansäure
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
132327-80-1, 75-09-2
C39H34N2O5
610.71
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
10919157
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentansäure
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-α-FMOC-N-δ-Trityl-L-glutamine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.0°C to 144.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung − 14.20
Formelmasse 610.71
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-alpha-FMOC-N-delta-Trityl-L-glutamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.