Learn More
N-α-FMOC-N-Epsilon-BOC-L-Lysin, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 265220100
Weitere Details : CAS : 71989-26-9 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11915471
  • 32.45 € / 10 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
71989-26-9
468.54
fmoc-lys boc-oh, a-boc-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys boc, na-fmoc-ne-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-nepsilon-boc-l-lysine, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-l-lysine, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine, n-fmoc-n'-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-n-epsilon-tert-boc-l-lysine, n, a-fmoc-n
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
C26H32N2O6
UMRUUWFGLGNQLI-QFIPXVFZSA-N
2724628
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
N-α-FMOC-N-ε-BOC-L-lysine
Glasflasche
− 12.00
129.0°C to 135.0°C
71989-26-9
100.0
C26H32N2O6
fmoc-lys boc-oh, a-boc-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys boc, na-fmoc-ne-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-nepsilon-boc-l-lysine, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-l-lysine, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine, n-fmoc-n'-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-n-epsilon-tert-boc-l-lysine, n, a-fmoc-n
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
468.54
468.54
98%
Authentic
−12° (24°C c=2,DMF)
Weiß
10g
97.5
97.5% min. (HPLC)
FMOC-NHCH(COOH)(CH2)4NHC(O)OC(CH3)3
UMRUUWFGLGNQLI-QFIPXVFZSA-N
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
2724628
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate