Learn More
N-Fmoc-O-Tert-Butyl-D-Tyrosin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489248
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15489248 25 g 25 Gramm
15469248 1 g 1 Gramm
15479248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62765.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118488-18-9 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-Tyrosin ist potenziell nützlich für Proteomikstudien und Festphasenpeptidsyntheseverfahren.
Löslichkeit
Löslich in 1 mmol in 2 ml Dimethylformamid (klar löslich). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118488-18-9
Summenformel C28H29NO5
Molekulargewicht (g/mol) 459.54
MDL-Nummer MFCD00065684
InChI-Schlüssel JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Synonym fmoc-d-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-tyrosine, 2r-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-tyrosine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, ambotzfaa1341, pubchem10054, fmoc-d-tyr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-d-tyrosine
PubChem CID 12968135
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine
Menge 25 g
Beilstein 6691868
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1 mmole in 2 ml dimethylformamide (Clearly soluble). Slightly soluble in water.
Formelmasse 459.53
Reinheit (%) 95%