Learn More
N-Fmoc-O-Tert-Butyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476128
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476128 25 g 25 Gramm
15466128 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59730.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71989-38-3 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71989-38-3
Summenformel C28H29NO5
Molekulargewicht (g/mol) 459.54
MDL-Nummer MFCD00037129
InChI-Schlüssel JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Synonym fmoc-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, fmoc-tyr but-oh, fmoc-tyr t-bu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, fmoc-tyr but, n-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, nalpha-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, n-9-fluorenylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 10895791
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Menge 25 g
Beilstein 4216652
Optische Drehung −29° (c=1 in DMF)
Formelmasse 459.53
Reinheit (%) 98%