Learn More
N-Formyl-L-leucin (3S,4R,6S)-3-Hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051329
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051329 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051329 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1219.110050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Formyl-L-leucin (3S,4R,6S)-3-Hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester
CAS 130793-27-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C29 H53 N O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym L-Leucine, N-formyl-, (3S,4R,6S)-3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, L-Leucine, N-formyl-, 3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, [3S-(3α,4β,6β)]-, Orlistat Related Compound D (USP)
InChI-Formel InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1
IUPAC-Name [(3S,4R,6S)-3-Hexyl-2-oxo-6-undecyloxan-4-yl] (2S)-2-Formamido-4-methylpentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 495.73
Menge 50 mg
Formelmasse 495.3924 g/mol