Learn More
N-Formylnornicotine, TRC
Artikelnummer. 30406792
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406792 50 mg
30390428 25 mg
30397228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30406792 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF70087550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3000-81-5
Summenformel C11 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
IUPAC-Name 2-pyridin-3-ylpiperidine-1-carbaldehyde
SMILES O=CN1CCCCC1c2cccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formylnornicotine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N2O/c14-9-13-7-2-1-5-11(13)10-4-3-6-12-8-10/h3-4,6,8-9,11H,1-2,5,7H2
Formelmasse 190.1106