Learn More
n-Heptan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032503
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Heptan wird in Lacken und Beschichtungen, als Gummi-Zement-Lösungsmittel und zu GC-Analyse, HPLC, Spektrophotometrie sowie für Umwelttests verwendet. Wird als primärer Referenzstandard für die Bestimmung der Klopfklasse von Vergaserbrennstoffen und -lösemitteln verwendet, insbesondere für Pflanzenöle, Temperaturmessgeräte für niedrige Temperaturen, Kalibrierungen und Polymerisationsreaktionsträger. Die Hydroisomerisierung von n-Heptan zur Bildung von verzweigten und dreiverzweigten Produkten, die für die Herstellung von Benzin mit hohem Oktan nützlich sind. Wasser/AOT/n-Heptan-Mikroemulsionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Synthese, Größenkontrolle und Passivierung von CdS-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91°C
Dichte 0.684
Siedepunkt 97°C to 99°C
Flammpunkt −4°C (25°F)
Geruch Petroleum-like
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Brechungsindex 1.3877
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 100.21
Reinheit (%) 95%