Learn More
n-Heptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024718
24.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
Heptan
CCCCCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
Heptan
CCCCCCC
Kommt in Farben/Lacken und Beschichtungen, als Gummi-Zement-Lösungsmittel und in der GC-Analyse, HPLC, Spektrophotometrie und bei Umwelttests zum Einsatz. Wird als primärer Referenzstandard für die Bestimmung der Klopfklasse von Vergaserbrennstoffen und -lösemitteln verwendet, insbesondere für Pflanzenöle, Temperaturmessgeräte für niedrige Temperaturen, Kalibrierungen und Polymerisationsreaktionsträger. Die Hydroisomerisierung von n-Heptan zur Bildung von verzweigten und dreiverzweigten Produkten, die für die Herstellung von Benzin mit hohem Oktan nützlich sind. Wasser/AOT/n-Heptan-Mikroemulsionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Synthese, Größenkontrolle und Passivierung von CdS-Nanopartikeln.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kommt in Farben/Lacken und Beschichtungen, als Gummi-Zement-Lösungsmittel und in der GC-Analyse, HPLC, Spektrophotometrie und bei Umwelttests zum Einsatz. Wird als primärer Referenzstandard für die Bestimmung der Klopfklasse von Vergaserbrennstoffen und -lösemitteln verwendet, insbesondere für Pflanzenöle, Temperaturmessgeräte für niedrige Temperaturen, Kalibrierungen und Polymerisationsreaktionsträger. Die Hydroisomerisierung von n-Heptan zur Bildung von verzweigten und dreiverzweigten Produkten, die für die Herstellung von Benzin mit hohem Oktan nützlich sind. Wasser/AOT/n-Heptan-Mikroemulsionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Synthese, Größenkontrolle und Passivierung von CdS-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Äther. Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91°C
Dichte 0.684
Siedepunkt 97°C to 99°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −4°C (24°F)
Geruch Petroleum-like
Brechungsindex 1.3877
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 100.21
Reinheit (%) 99%