Learn More
n-Heptan, ≥99 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216859
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91.0°C
Namenshinweis Over Molecular Sieves
CAS Min. % 99.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6830g/mL
Siedepunkt 98.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt −4°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3850 to 1.3890
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.683
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Viskosität 0.4 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 154
Wasser 0.005% Max.
Merck Index 15, 4694
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) ≥99%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.