Learn More
Alfa Aesar™ n-Heptan, wasserfrei, ≥99 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
15.97 € - 66.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name heptane
SMILES CCCCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11490770
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
044457.AE
100mL
15.97 €
100 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11400780
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
044457.K2
1L
66.81 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 14
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
142-82-5
100.21
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
heptane
C7H16
MFCD00009544
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CHEBI:43098
CCCCCCC
Spezifikation
n-Heptane
142-82-5
CH3(CH2)5CH3
UN1206
14,4659
Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
CCCCCCC
100.21
CHEBI:43098
Flüssig
0.684 g/mL
ChemSeal™ Flaschen
−4°C (24°F)
Farblos
100mL
Anhydrous
C7H16
MFCD00009544
1730763
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
heptane
8900
100.21
≥99%
Petroleum-like
1.3877
97°C to 99°C
-91°C