Learn More
n-Heptan, HPLC-Gütegrad, mehr als 99 %, Alfa Aesar™
35.76 € - 68.21 €
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11398157
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
022911.AK
250mL
35.76 €
250 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11308167
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
022911.K2
1L
68.21 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 70
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
142-82-5
100.21
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
Heptan
C7H16
MFCD00009544
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CHEBI:43098
CCCCCCC
Spezifikation
n-Heptane
99%
MFCD00009544
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Heptan
8900
100.21
HPLC
1.3877
97°C to 99°C
250mL
142-82-5
C7H16
1730763
Miscible with alcohol,chloroform and ether. Immiscible with water.
CCCCCCC
100.21
CHEBI:43098
Flüssig
100.21
-4°C (24°F)
91°C