Learn More
n-Heptan, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T.Baker™
Catalog Number 15558584
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
Hochreine Lösungsmittel und Salze, die für Verfahren zur Extraktion/Konzentration organischer Rückstände entwickelt wurden
    Für die Verwendung in der Gaschromatographie (GC), für die Analyse organischer Rückstände
Chemischer Name oder Material n-Heptan
Formelmasse 100.2
Güte ULTRA RESI-ANALYZED™
Menge 4 l
Flammpunkt −4.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.68 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.