Learn More
n-Heptyl-4-hydroxybenzoat-2,3,5,6-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4 |
| CAS | 2708280-12-8 |
| Summenformel | C14 D4 H16 O3 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Heptyl alcohol p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Heptyl p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl paraben-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid heptyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15 H,2-6,11H2,1H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC-Name | Heptyl-2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.331 |
| Formelmasse | 240.166 g/mol |
| Mehr anzeigen |